Kluczowe dokumenty
8.41249
Sigma-Aldrich
Octan tetrametyloamonu
(50% solution in water) for synthesis
Synonim(y):
Octan tetrametyloamonu
Wybierz wielkość
10 ML
457,00 zł
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
457,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
liquid
gęstość
1.000 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): 45.0 - 55.0 %
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3