Kluczowe dokumenty
8.21956
Sigma-Aldrich
Benzimidazol
for synthesis
Synonim(y):
Benzimidazole
Wybierz wielkość
100 G
210,00 zł
500 G
812,00 zł
8219569025
16 990,00 zł
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
210,00 zł
500 G
812,00 zł
8219569025
16 990,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
200-081-4
NACRES:
NA.22
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
bp
>360 °C/1013 hPa
mp
170-173 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[nH]1c2c(nc1)cccc2
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
Klucz InChI
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 173 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2