Key Documents
8.21745
Sigma-Aldrich
trans-Decahydronaphthalene
for synthesis
Synonim(y):
trans-Decahydronaphthalene, trans-Decalin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Numer indeksu EC:
207-771-4
ciśnienie pary
4.2 hPa ( 20 °C)
Próba
≥96.5% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
255 °C
granice wybuchowości
0.7-4.9 % (v/v)
tw
185 °C/1008 hPa
mp
-32.5--31.5 °C
temp. przejścia
flash point 54 °C
gęstość
0.87 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
Klucz InChI
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.869 - 0.871
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup