Przejdź do
1.07478
1,2-Propanediol
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, ChP
Synonim(y):
1,2-glikol propylenowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
368,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
190 L
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-338-0
MDL number:
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, ChP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
0.11 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
371 °C
expl. lim.
2.4-17.4 % (v/v)
refractive index
n20/D 1.43
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
188 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
transition temp
flash point 99 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Znalezienie odpowiedniej substancji pomocniczej, która spełnia Twoje potrzeby, a także wymagania prawne, może być skomplikowanym wyzwaniem w formulacji. Dzięki naszemu know-how w zakresie zastosowań i wiedzy regulacyjnej wspieramy klientów na każdym etapie opracowywania, zwiększania skali i produkcji.
W ramach naszego programu Emprove® nasze surowce są oferowane z obszerną dokumentacją ułatwiającą zachowanie zgodności produktu farmaceutycznego i biofarmaceutycznego, pełną przejrzystość łańcucha dostaw i ograniczanie ryzyka. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów do formulacji i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej spełnia rygorystyczne procedury kontroli jakości i jest wytwarzane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi cGMP.
Application
Glikol propylenowy jest stosowany jako rozpuszczalnik w różnych preparatach płynnych.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
82232439803982280
description
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, ChP
description
EMPLURA®
description
ACS reagent, ≥99.5%
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur., ChP, USP
agency
-
agency
-
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
(liquid or viscous liquid)
form
viscous liquid
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPLURA®
product line
-
product line
-
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Propanediol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia