Kluczowe dokumenty
8.21017
Sigma-Aldrich
Siarczek difenylu
for synthesis
Synonim(y):
Diphenyl sulfide, Phenyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352113
Numer indeksu EC:
205-371-4
ciśnienie pary
0.01 hPa ( 25 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
544 mg/kg LD50, oral (Rat)
12543 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
296 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
temp. przejścia
flash point >110 °C
gęstość
1.11 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup