Merck
549053
Sigma-Aldrich
3-Bromothioanisole
97%
Synonim(y):
2-Bromophenyl methyl sulfide
Wybierz wielkość
5 G
176,00 zł
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
176,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4SCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.628 (lit.)
bp
124-125 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
thioether
ciąg SMILES
CSc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
Klucz InChI
NKYFJZAKUPSUSH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Bromothioanisole is a 3-halothioanisole derivative that is mainly used in the preparation of photoacids. It can be prepared from 3-bromobenzenethiol.[1]
Zastosowanie
3-Bromothioanisole may be used in the preparation of:
  • 3-methylthiotriphenylamine[1]
  • 4-ethoxy-3′-methylthiostilbene[2]
  • 3-bromophenyl phenyl sulfide[3]
  • 9-substituted, 3,6-dithiomethylfluorenes[4]
  • 4-methoxy-3′-(methylthio)-1,1′-biphenyl[5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Preparatively Convenient Ligand-Free Catalytic PEG 2000 Suzuki- Miyaura Coupling.
Razler TM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(3), 1381-1384 (2008)
Enhancement of acid photogeneration through a para-to-meta substitution strategy in a sulfonium-based alkoxystilbene designed for two-photon polymerization.
Xia R, et al.
Chemistry of Materials, 24(2), 237-244 (2012)
Evaluating atomic components in fluorene wires.
Klausen RS, et al.
Chemical Science, 5(4), 1561-1564 (2014)
Efficient photoacids based upon triarylamine dialkylsulfonium salts.
Zhou W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(9), 1897-1901 (2002)
Transition-Metal-Free Acid-Mediated Synthesis of Aryl Sulfides from Thiols and Thioethers.
Wagner AM and Sanford MS.
The Journal of Organic Chemistry, 79(5), 2263-2267 (2014)