Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-193-2
Beilstein/REAXYS Number:
1072876
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
crystals
bp
320 °C (lit.)
mp
54-55 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI key
OTKCEEWUXHVZQI-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?