Kluczowe dokumenty
8.20746
Sigma-Aldrich
Metylan potasu
for synthesis
Synonim(y):
Metanolan potasu, metanolan potasu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3KO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
212-736-1
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (acidimetric)
Formularz
powder
temp. samozapłonu
30-50 °C
pH
12.8 (20 °C, 7 g/L in H2O)
gęstość nasypowa
750 kg/m3
InChI
1S/CH3O.K/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Free KOH: ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup