Key Documents
8.20448
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenol
for synthesis
Synonim(y):
2,5-Dichlorophenol, 2,5-Dichlo-1-hydroxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
2,5-(Cl)2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
209-520-4
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
crystals
siła działania
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
tw
211 °C/1013 hPa
mp
56-58 °C
rozpuszczalność
2000 mg/L (experimental)
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
Klucz InChI
RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-Dichlorophenol for synthesis. CAS 583-78-8, chemical formula 2,5-(Cl)₂C₆H₃OH.
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2