8.18715
Paraformaldehyde
for synthesis
Synonim(y):
Paraformaldehyde
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1.93 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥95% (acidimetric)
Postać
solid
temp. samozapłonu
300 °C
siła działania
592 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
7-73 % (v/v)
metody
immunofluorescence: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
100-130 °C
gęstość
1.4 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Klucz InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Flame Retardants: Examines the use of paraformaldehyde in improving the performance of flame retardants without added antioxidants (P Sun, et al., 2024).
Powiązanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2