Dokumenty
8.18580
Sigma-Aldrich
Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
for synthesis
Synonim(y):
Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2P(C6H5)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
223-664-5
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
powder
siła działania
1440 mg/kg LD50, oral (Rat)
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
pH
2.2 (20 °C, 1100 g/L in H2O)
mp
202 °C
temp. przejścia
flash point >250 °C
rozpuszczalność
soluble >1100 g/L (decomposition)
gęstość nasypowa
450‑500 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
482.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 250 °C