Przejdź do
377015
(Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride
97%
Synonim(y):
NSC 93980
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
709,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2P(Cl)(C6H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.22
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-139-9
Beilstein/REAXYS Number:
3599784
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
709,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation, reaction type: phase-transfer
mp
262-264 °C (lit.)
functional group
chloro, phosphine
SMILES string
[Cl-].ClC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17ClP.ClH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
SXYFAZGVNNYGJQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for corrosion inhibition of iron
Reactant involved in:
  • Acting as a potential electrophile
  • Elimination reactions for the synthesis of linear alkynes
  • Intramolecular nucleophilic vinylic substitution
  • Homologation of aldehydes
  • Endo-selective alkynol cycloisomerization
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
464937269158135259
description
97%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, core: phosphonium
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, core: phosphonium
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
mp
262-264 °C (lit.)
mp
275 °C (dec.) (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
228-230 °C (lit.)
functional group
chloro, phosphine
functional group
nitrile, phosphine
functional group
phosphine, bromo
functional group
bromo, phosphine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)