Key Documents
8.18563
Sigma-Aldrich
4′-Nitrocinnamic acid
for synthesis
Synonim(y):
4′-Nitrocinnamic acid, trans-3-(4-Nitrophenyl)propenoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
4-(NO2)C6H4CH=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.16
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
212-924-3
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (acidimetric)
Postać
powder
mp
288-291 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
Klucz InChI
XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 288 °C
Melting range (upper value): ≤ 291 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3