Kluczowe dokumenty
8.18382
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
for synthesis
Synonim(y):
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether, 2-(2-n-Hexyloxyethoxy)ethanol
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2)2O(CH2)2O(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
203-988-3
ciśnienie pary
<0.01 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
210 °C
siła działania
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
1395 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.1-6.3 % (v/v)
pH
5-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
260 °C/1013 hPa
mp
-41--39 °C
temp. przejścia
flash point 123 °C
gęstość
0.93 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
Klucz InChI
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
253.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
123 °C