Kluczowe dokumenty
8.18165
Sigma-Aldrich
ß-Nitrostyren
for synthesis
Synonim(y):
ß-Nitrostyrene, ω-Nitrostyrene, (1-Nitro-2-phenyl)ethylene
Wybierz wielkość
25 G
408,00 zł
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
408,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Numer indeksu EC:
203-066-0
NACRES:
NA.22
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
temp. samozapłonu
250 °C
bp
250-260 °C
mp
54-57 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Klucz InChI
PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available