Kluczowe dokumenty
8.18107
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
for synthesis
Synonim(y):
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
250-045-7
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥93.0% (GC)
Formularz
liquid
bp
99-100 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 1 °C
gęstość
0.94 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N1=COCC1(C)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2)3-7-4-6-5/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C