Merck
137456
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-oxazoline
≥99%
Synonim(y):
2-etylo-4,5-dihydrooksazol, 2-etyloksazolina
Wybierz wielkość
100 ML
295,00 zł
500 ML
834,00 zł
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
295,00 zł
500 ML
834,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
128.4 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
gęstość
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC1=NCCO1
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Ethyl-2-oxazoline undergoes cationic ring opening graft polymerization using tosylated cellulose nanowhisker as macroinitiator[1].
Zastosowanie
2-Ethyl-2-oxazoline (EtOx) was used in synthesis of block copolymers of EtOx and styrene by cationic ring-opening polymerization and atom transfer radical polymerization[2].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Steffen Czich et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(21) (2020-11-05)
The main task of tissue engineering (TE) is to reproduce, replicate, and mimic all kinds of tissues in the human body. Nowadays, it has been proven useful in TE to mimic the natural extracellular matrix (ECM) by an artificial ECM
Věra Mazánková et al.
Polymers, 12(11) (2020-11-19)
Polyoxazoline thin coatings were deposited on glass substrates using atmospheric pressure plasma polymerization from 2-ethyl-2-oxazoline vapours. The plasma polymerization was performed in dielectric barrier discharge burning in nitrogen at atmospheric pressure. The thin films stable in aqueous environments were obtained
Blaise L Tardy et al.
Biomacromolecules, 20(3), 1421-1428 (2019-02-23)
Metal-phenolic network (MPN) coatings have generated increasing interest owing to their biologically inspired nature, facile fabrication, and near-universal adherence, especially for biomedical applications. However, a key issue in biomedicine is protein fouling, and the adsorption of proteins on tannic acid-based
Luqiao Wen et al.
Drug development and industrial pharmacy, 46(2), 283-295 (2020-01-17)
In this study, we evaluated and screened the effects of the molecular weight (MW) and molar ratio of poly(2-ethyl-2-oxazoline)-cholesteryl methyl carbonate (PEtOz-CHMC) on the pH sensitivity, stability, and antitumor efficacy of liposomes. The pH sensitivity of PEtOz-CHMC with different MWs
Synthesis of poly (2-ethyl-2-oxazoline)-b-poly (styrene) copolymers via a dual initiator route combining cationic ring-opening polymerization and atom transfer radical polymerization.
Becer CR, et al.
Macromolecules, 41(14), 5210-5215 (2008)