Kluczowe dokumenty
8.18028
Sigma-Aldrich
Związek addycyjny kwas mrówkowy-trietyloamina 5:2
for synthesis
Synonim(y):
Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H40N2O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352401
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
temp. przejścia
flash point 110 °C
gęstość
1.03 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
Klucz InChI
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.034 - 1.036
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3