Kluczowe dokumenty
8.14442
Sigma-Aldrich
3,3,5-trimetylocykloheksanol
(mixture of cis- and trans- isomers) for synthesis
Synonim(y):
Homomentol, dihydroizoforol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
204-122-7
ciśnienie pary
1 hPa ( 50 °C)
Formularz
crystals
temp. samozapłonu
375 °C (DIN 51794)
siła działania
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
2430 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1.8 g/L in H2O)
bp
193-196 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
temp. przejścia
flash point 81 °C (DIN 51758)
rozpuszczalność
1.8 g/L
gęstość
0.86 g/cm3 at 60 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - open cup