Merck
T75752
Sigma-Aldrich
3,3,5-Trimethylcyclohexanone
98%
Wybierz wielkość
250 ML
165,00 zł
1 L
501,00 zł
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
165,00 zł
1 L
501,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H7(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.22
Beilstein:
507452
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
188-192 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H16O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
POSWICCRDBKBMH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marie A F Delgove et al.
Organic process research & development, 22(7), 803-812 (2018-10-03)
Although Baeyer-Villiger monooxygenases (BVMOs) have gained attention in recent years, there are few cases of their upscaled application for lactone synthesis. A thermostable cyclohexanone monooxygenase from Thermocrispum municipale (TmCHMO) was applied to the oxidation of 3,3,5-trimethylcyclohexanone using a glucose dehydrogenase
Marie Af Delgove et al.
Journal of chemical technology and biotechnology (Oxford, Oxfordshire : 1986), 93(8), 2131-2140 (2018-08-03)
It is widely accepted that the poor thermostability of Baeyer-Villiger monooxygenases limits their use as biocatalysts for applied biocatalysis in industrial applications. The goal of this study was to investigate the biocatalytic oxidation of 3,3,5-trimethylcyclohexanone using a thermostable cyclohexanone monooxygenase
Coraline Simon et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 37, 121-133 (2016-10-19)
Endocrine activity of 65 compounds migrating from polycarbonate replacement plastic baby bottles was assessed using in vitro cell based assays (reporter gene assays) involving 7 nuclear receptors, i.e. human steroid hormones receptors (oestrogen, androgen, progesterone and glucocorticoid receptors), human thyroid