Merck
W412333
Sigma-Aldrich
(E)-Geranyl valerate
≥97%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.37
Numer FEMA:
4123
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.150
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
FG
Halal
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; pineapple; rose
ciąg SMILES
O(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)C(=O)CCCC
InChI
1S/C15H26O2/c1-5-6-10-15(16)17-12-11-14(4)9-7-8-13(2)3/h8,11H,5-7,9-10,12H2,1-4H3/b14-11+
Klucz InChI
CVSWGLSBJFKWMW-SDNWHVSQSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)