Merck
1.10107
Arsenazo III
metal indicator
Synonim(y):
Kwas 2,7-bis(2-arsonofenylazo)-1,8-dihydroksynaftalino-3,6-disulfonowy
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18As2N4O14S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
776.37
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
216-788-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Arsenazo III, metal indicator
Quality Segment
form
solid
loss
≤10% loss on drying, 110°C
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bulk density
850 kg/m3
λmax
569-576 nm (buffer pH 10.0)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[As](=O)(O)(O)c1c(cccc1)N=Nc2c(c3c(cc2[S](=O)(=O)O)cc(c(c3O)N=Nc4c(cccc4)[As](=O)(O)O)[S](=O)(=O)O)O
InChI
1S/C22H18As2N4O14S2/c29-21-18-11(9-16(43(37,38)39)19(21)27-25-14-7-3-1-5-12(14)23(31,32)33)10-17(44(40,41)42)20(22(18)30)28-26-15-8-4-2-6-13(15)24(34,35)36/h1-10,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)
InChI key
UQHVTNUJRKELCE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksymalna absorpcja λmax. (bufor pH 10.0): 569 - 576 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,025 g/l; bufor pH 10,0; obliczona na wysuszonej substancji): 300 - 450
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 10 %
Przydatność jako wskaźnik: przechodzi test.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsenazo III
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
wgk
WGK 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1668-00-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110107000504022536121536