Kluczowe dokumenty
8.14204
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane
for synthesis
Synonim(y):
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
liquid
bp
67-69 °C/1 hPa
gęstość
1.14 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])CC1OCC(CO1)(C)C
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2)4-11-6(12-5-7)3-8(9)10/h6H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
AVQLWXDZRAOBJX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
for synthesis
Zastosowanie
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane for synthesis. CAS 33884-29-6, molar mass 175.18 g/mol.
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%)≥ 95.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.135 - 1.140Identity (IR)passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3