Przejdź do
242500
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
97%
Synonim(y):
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
954,00 zł
810,90 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-669-6
Beilstein/REAXYS Number:
1280132
MDL number:
Assay:
97%
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
contains
0.2% potassium carbonate as stabilizer
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
148-150 °C (lit.)
density
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acetal, bromo, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(CBr)OC
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane (Bromoacetaldehyde dimethyl acetal) was used in the synthesis of 2,3-O-acetal via reaction with 2,3-diol in the presence of 10-camphorsulphonic acid (CSA).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
123986
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
-
bp
148-150 °C (lit.)
bp
66-67 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7252-83-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)