Kluczowe dokumenty
8.14126
Sigma-Aldrich
2-Merkaptobenzimidazol
for synthesis
Synonim(y):
2-Mercaptobenzimidazole, 2-Benzimidazolethiol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352105
Numer indeksu EC:
209-502-6
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
temp. samozapłonu
480 °C
siła działania
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
285-290 °C
rozpuszczalność
0.3 g/L
gęstość
1.42 g/cm3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
752.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 400 °C - closed cup