Key Documents
8.10560
Sigma-Aldrich
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
Synonim(y):
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O2Ru · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.07 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Postać
powder
Poziom jakości
siła działania
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Assay (Ru): ≥ 60.0 %
Identity (IR): passes test