Kluczowe dokumenty
704296
Sigma-Aldrich
Lanthanum strontium manganite
greener alternative
LSM-20, ≥99%
Wybierz wielkość
10 G
322,00 zł
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
322,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 231.58 g/mol
skład
La0.8Sr0.2MnO3
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
LSM-20 to najnowocześniejszy materiał elektrodowy do ogniw paliwowych na tlenek stały (SOFC).[1] LSM-20 posiada zarówno przewodnictwo jonowe, jak i elektroniczne i należy do rodziny perowskitów tlenkowych ABO3.[2]
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Manganit lantanowo-strontowy (LSM-20/GDC 10) jest materiałem ferromagnetycznym, domieszkowanym Sr LaMnO3, który jest stosowany głównie jako materiał katodowy w ogniwach paliwowych ze stałym tlenkiem (SOFC).[3][4] Działa również jako płyn magnetyczny, który może być dalej wykorzystywany jako induktor hipertermii guza.[5]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aqueous slurry processing of monolithic films for SOFC-YSZ, LSM and YSZ-NiO systems
Ramanathan S and Kakade MB
International Journal of Hydrogen Energy, 36(22), 14956-14962 (2011)
Synthesis and characterization of lanthanum strontium manganite
Ghosh A, et al.
Scr. Mater., 52(12), 1305-1309 (2005)
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Gorte RJ
Material Matters, 5(4) null
Development of lanthanum strontium manganite perovskite cathode materials of solid oxide fuel cells: a review
Jiang SP
Chemosphere, 43, 6799-6833 (2008)
Development of lanthanum strontium manganite perovskite cathode materials of solid oxide fuel cells: a review.
Jiang SP
J. Mater. Sci., 43(21), 6799-6833 (2008)
Produkty
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  3. What electrolytes can 704296 Lanthanum strontium manganite, be used with?
    1 answer
    1. This cathode material can be used with either ceria- or zirconia-based electrolytes.
      Helpful?
  4. What are the benefits of Product 704296, Lanthanum strontium manganite?
    1 answer
    1. Composite cathodes are used for their enhanced catalytic activity.
      Helpful?
  5. How do I apply Product 704296, Lanthanum strontium manganite, onto electrolyte substrates?
    1 answer
    1. This material is readily mixed into an ink for coating onto electrolyte substrates, or tape casting is possible as well.