Kluczowe dokumenty
8.08617
Sigma-Aldrich
Aldehyd tereftalowy
for synthesis
Synonim(y):
1,4-benzenodikarbaldehyd, aldehyd tereftalowy
Wybierz wielkość
100 G
316,00 zł
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
316,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,4-(CHO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Numer indeksu EC:
210-784-8
NACRES:
NA.22
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
bp
245-248 °C/1013 hPa
mp
112-115 °C
rozpuszczalność
3 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=Cc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
Klucz InChI
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup