Przejdź do
8.21821
Aldehyd izoftalowy
for synthesis
Synonim(y):
Isophthaldialdehyde, 1,3-Benzenedicarbaldehyde, Isophthalaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,3-(CHO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
210-935-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.5% (GC)
Form:
powder
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC)
form
powder
mp
85-90 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=Cc1cc(ccc1)C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
InChI key
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 85 °C
Melting range (upper value): ≤ 89 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
115282D889417782
assay
≥97.5% (GC)
assay
97%
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
liquid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
85-90 °C
mp
87-88 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c