Kluczowe dokumenty
8.43742
Sigma-Aldrich
Bis(acetyloacetonian) diizopropanolan tytanu(IV)
(75% solution in 2-propanol) for synthesis
Synonim(y):
Roztwór bis(acetyloacetonianu) diizopropoksytytanu, Ti(acac)2OiPr2
Wybierz wielkość
100 ML
231,00 zł
500 ML
673,00 zł
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
231,00 zł
500 ML
673,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. przejścia
flash point 12 °C
gęstość
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Assay (ex Ti): 72.0 - 78.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.020
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1