Kluczowe dokumenty
8.07000
Sigma-Aldrich
o-Fenetydyna
for synthesis
Synonim(y):
2-etoksyanilina, 2′-aminofenetol
About This Item
Wzór liniowy:
2-(C2H5O)C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
202-356-4
ciśnienie pary
1 hPa ( 67 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
425 °C
bp
232-234 °C/1013 hPa
mp
-4 °C
temp. przejścia
flash point 112 °C
gęstość
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
Klucz InChI
ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup