Kluczowe dokumenty
8.06210
Sigma-Aldrich
1-Bromonaphthalene
for synthesis
Synonim(y):
1-Bromonaphthalene, α-Naphthyl bromide
Wybierz wielkość
100 ML
277,00 zł
500 ML
612,00 zł
2.5 L
2990,00 zł
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
277,00 zł
500 ML
612,00 zł
2.5 L
2990,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
201-965-2
NACRES:
NA.22
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.013 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
siła działania
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
281 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 67 °C
gęstość
1.48 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Brc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Klucz InChI
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay
- GC, area%:
≥ 95 %
- 2-Bromonaphthaline: ≤ 5 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.478 - 1.487
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup