Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 324,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
324,00 zł
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
color
slightly yellow to deep brown-yellow
refractive index
n
bp
133-134 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−2-−1 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble, alcohol: miscible, benzene: miscible, chloroform: miscible, diethyl ether: miscible
density
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI key
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description 97% | description for synthesis | description 97% |
| assay ≥95% | assay 97% | assay - | assay 97% |
| solubility H2O: slightly soluble, benzene: miscible, diethyl ether: miscible, alcohol: miscible, chloroform: miscible | solubility - | solubility - | solubility methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 1.48 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.48 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.48 g/cm3 at 20 °C | density - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index - |
| bp 133-134 °C/10 mmHg (lit.) | bp 133-134 °C/10 mmHg (lit.) | bp 281 °C/1013 hPa | bp 281-282 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromonaphthalene
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?