Kluczowe dokumenty
8.05796
Sigma-Aldrich
3-metoksybenzaldehyd
for synthesis
Synonim(y):
m-aldehyd
About This Item
Wzór liniowy:
3-(CH3O)C6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Numer indeksu EC:
209-712-8
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciśnienie pary
1.3 hPa ( 73 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
225 °C
bp
230-233 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 110 °C
gęstość
1.12 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
Klucz InChI
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.116 - 1.120
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup