Dokumenty
8.03247
Sigma-Aldrich
1-(Dimethylamino)-2-propanol
for synthesis
Synonim(y):
1-(Dimethylamino)-2-propanol, N-(2-Hydroxypropyl)-N,N-dimethylamine, N,N-Dimethylisopropanolamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
203-556-4
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
17.5 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
225 °C
siła działania
1360 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
2.7-11.1 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
tw
125-127 °C/1013 hPa
mp
-85 °C
temp. przejścia
flash point 26 °C
gęstość
0.85 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.850
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1