Kluczowe dokumenty
8.03214
Sigma-Aldrich
N,N-dietyloacetamid
for synthesis
Synonim(y):
Dietyloamid kwasu octowego
Wybierz wielkość
100 ML
371,00 zł
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
371,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CON(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
211-685-2
NACRES:
NA.22
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1.2 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
182-186 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 76 °C
gęstość
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N(CC)(CC)C(=O)C
InChI
1S/C6H13NO/c1-4-7(5-2)6(3)8/h4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.907 - 0.911
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup