For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
252875
N,N-Dimethylpropionamide
98%
Synonim(y):
DMP, N,N-Di-methyl-3-propanamide, N,N-Dimethylpropanamide
Wybierz wielkość
195,30 zł
Cena katalogowa279,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
195,30 zł
Cena katalogowa279,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44 (lit.)
bp
174-175 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
CCC(=O)N(C)C
InChI
1S/C5H11NO/c1-4-5(7)6(2)3/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
MBHINSULENHCMF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?