Dokumenty
8.01847
Sigma-Aldrich
n-Butyl vinyl ether
(stabilised with 100 ppm KOH) for synthesis
Synonim(y):
n-Butyl vinyl ether, Vinyl butyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
203-860-7
ciśnienie pary
51 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
temp. samozapłonu
190 °C (DIN 51794)
siła działania
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.2-8.6 % (v/v)
tw
93-94 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
temp. przejścia
flash point -6 °C (DIN 51755 Part 1)
gęstość
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6-7-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Klucz InChI
UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.778 - 0.779
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup