Merck
401714
Sigma-Aldrich
Vinyl propionate
contains <100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
Synonim(y):
Vinyl propanoate
Wybierz wielkość
500 ML
298,00 zł
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
298,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2COOCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
1741731
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
zawiera
<100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(=O)OC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
UIWXSTHGICQLQT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xiao-Feng Li et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(1), 299-307 (2018-12-19)
Puerarin, an important isoflavonoid from the edible root of Pueraria lobata, shows multiple bioactivities but suffers from low bioavailability. In this study, a new whole-cell catalytic method for acylation modification of puerarin was developed. Among the 12 strains tested, Aspergillus
Qincao Chen et al.
Food chemistry, 274, 915-924 (2018-10-31)
The formation of and dynamic changes in aroma during white tea processing have not previously been systematically investigated. In this study, advanced comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry was employed to investigate the mechanism of white tea aroma formation. A
Jiajia Ding et al.
Carbohydrate polymers, 157, 1785-1793 (2016-12-19)
In this research, cellulose aliphatic esters (CEs) were synthesized efficiently in an N, N-dimethylacetamide/lithium chloride system (DMAc/LiCl) with vinyl esters (VEs, number of carbon atoms ranging from 4 to 12) as acylation reagent and 1,8-diazabicyclo[5,4,0]undec-7-ene (DBU) as catalyst. The structures
Xuan Xin et al.
Microbial cell factories, 17(1), 130-130 (2018-08-24)
Flavonoid glycosides have many beneficial effects on health, but these bioactivities tend to decrease after oral administration owing to their poor lipophilicity. In this study, a facile whole-cell-based method was developed for selective preparation of monoester or diester of troxerutin
Marcela Robles-Machuca et al.
Biotechnology letters, 41(2), 241-252 (2018-12-07)
Ustilago maydis lipase A (UMLA) expressed in Pichia pastoris was compared with Candida antarctica lipase A (CALA) to study its biochemical properties such as thermostability and selectivity. UMLA had similar behavior to its homologue CALA regarding the effect of pH