Merck
182656
Sigma-Aldrich
Poly(ethyl vinyl ether)
average Mw ~3,800 by GPC
Synonim(y):
Homopolimer eteru etylowo-winylowego, Polimer eteru winylowo-etylowego
Wybierz wielkość
100 G
991,00 zł
991,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
991,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2CH(OC2H5)-]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
991,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
22.5 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
temp. samozapłonu
446 °F
masa cząsteczkowa
average Mw ~3,800 by GPC
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
temp. przejścia
Tg −60 °C
gęstość
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1