Kluczowe dokumenty
8.01299
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
for synthesis
Synonim(y):
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, Trimesic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3-1,3,5-(COOH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
209-077-7
Próba
≥95.0% (HPLC)
temp. samozapłonu
590 °C
siła działania
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
>300 °C
temp. przejścia
flash point 328 °C
rozpuszczalność
26.3 g/L
gęstość nasypowa
720 kg/m3
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3