Przejdź do
75190
Heptanoic acid
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Enanthic acid, Oenanthic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
283,00 zł
500 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
387,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-838-7
Beilstein/REAXYS Number:
1744723
MDL number:
283,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
expl. lim.
10.1 %
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.), n20/D 1.423
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Application
Heptanoic acid can be used:
  • For esterification with glycerol to synthesize a triacylglycerol called as triheptanoin or trienanthoin.
  • To synthesize 1-hexene via decarbonylation reaction by using platinum nanoparticles supported on carbon.
  • To synthesize 7-tridecanone by ketonization in the presence of MnO2/CeO2 or ZrO2 catalysts supported on the surface of alumina.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W334812W3348041235398
description
≥99.0% (GC)
description
natural, FG
description
97%, FG
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
97%
assay
-
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.423, n20/D 1.4221 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
bp
223 °C (lit.)
bp
223 °C (lit.)
bp
223 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
400, 300
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptanoic acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-14-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?