Przejdź do
21530
Hexanoic acid
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Acid C6, Caproic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
156,00 zł
117,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
148,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-550-7
Beilstein/REAXYS Number:
773837
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
117,00 zł
Cena katalogowa156,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.18 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.416, n20/D 1.4161 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.), 203-205 °C
mp
−4 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble 1.082g/100g(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), ethanol: soluble(lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
organoleptic
pungent
SMILES string
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W255904W255900PHR3528
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
water: slightly soluble 1.082g/100g(lit.), ethanol: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
refractive index
n20/D 1.416, n20/D 1.4161 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4161 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4161 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4161 (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexanoic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)