Merck
51268-U
MicroTight Unions
PEEK, for use with 1/32" tubing
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
PEEK
kompatybilność
for use with 1/32" tubing
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)