Przejdź do
M1555
MAHMA NONOate
Synonim(y):
6-(2-Hydroxy-1-methyl-2-nitrosohydrazino)-N-methyl-1-hexanamine, NOC-9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H20N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[H][N+]([H])(C)CCCCCCN(C)N([O-])N=O
InChI
1S/C8H19N4O2/c1-9-7-5-3-4-6-8-11(2)12(14)10-13/h9H,3-8H2,1-2H3/q-1/p+1
InChI key
WASRCWNCCFPNEJ-UHFFFAOYSA-O
Application
NO donor
Biochem/physiol Actions
NO release: t1/2 = 3 min (phosphate buffer at 22° C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5528529435632801
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)