Przejdź do
H4914
Honokiol
≥98% (HPLC), Antiangeogenic reagent, powder
Synonim(y):
5,3′-Diallyl-2,4′-dihydroxybiphenyl, NSC 293100
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
771,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.33
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
771,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Honokiol, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 36 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1CC=C)-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChI key
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
General description
Honokiol exhibits analgesic, antithrombotic, antispasmodic, antidepressant, antimicrobial and neuroprotective effects. It regulates gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptors. Honokiol is associated with an increased risk of bleeding. It prevents platelet aggregation, protects myocardium from ischemic damage and inhibits ventricular arrhythmia.
Application
Honokiol has been used:
  • to study its effects on plasmid hSirt3102-399 deacetylation activity
  • as an antioxidant to study its cytoprotective role in human ovarian cancer cells (SKOV-3) and Chinese hamster ovary cells (CHOK1)
  • to explore its effects on oxidative stress and mitochondrial dysfunction via a sirt3-dependent manner
  • for intracerebroventricular (ICV) cannulation
Biochem/physiol Actions
Honokiol is a natural biphenyl neolignan from magnolia extract. It is antiangiogenic, antitumor, and anxiolytic.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
38462042612Y0001290
Honokiol analytical standard
Supelco
42612
Honokiol
Honokiol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001290
Honokiol
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 36 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Honokiol
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)