Kluczowe dokumenty
662041
Sigma-Aldrich
U-73343
A cell-permeable analog of U-73122 that acts as a very weak inhibitor of phospholipase C. Suitable as a negative control.
Synonim(y):
U-73343, 1-[6-((17β-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl)amino)hexyl]-2,5-pyrrolidinedione
Wybierz wielkość
5 MG
667,00 zł
667,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
667,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H42N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
667,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 kwietnia 2025Szczegóły
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
chloroform: 200 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
N5(C(=O)CCC5=O)CCCCCCN[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)c4c(cc(cc4)OC)CC3)CC1)C
InChI
1S/C29H42N2O3/c1-29-16-15-23-22-10-8-21(34-2)19-20(22)7-9-24(23)25(29)11-12-26(29)30-17-5-3-4-6-18-31-27(32)13-14-28(31)33/h8,10,19,23-26,30H,3-7,9,11-18H2,1-2H3/t23-,24-,25+,26+,29+/m1/s1
Klucz InChI
CJHWFIUASFBCKN-ZRJUGLEFSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable analog of U-73122 (Cat. No. 662035) that acts as a very weak inhibitor of phospholipase C. Suitable as a negative control.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
Negative control of U-73122 in the inhibition of phospholipase C
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Rekonstytucja
For storage in chloroform, aliquot into single use volumes, evaporate to dryness under a stream of nitrogen and freeze (-20°C). DMSO stocks solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Tatrai, A., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1224, 595.
Bleasdale, J.E., et al. 1990. J. Pharmacol. Exp. Ther.255, 756.
Smith, R.J., et al. 1990. J. Pharmacol. Exp. Ther.253, 688.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J C Norman et al.
FEBS letters, 484(3), 179-183 (2000-11-18)
Aggregation by immune complexes of receptors specific for the Fc region of IgG results in their internalisation and disposal by trafficking to lysosomes. We show here that internalisation of FcgammaRI by IFN-gamma treated U937 cells following receptor aggregation by cross-linking