Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 783,00 zł |
Informacje o tej pozycji
783,00 zł
conjugate
FITC conjugate
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
<20 μg per mL agglutination activity
composition
Protein, ≥95% biuret
extent of labeling
2-4 mol FITC per mol protein (Lowry).
impurities
salt, free
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| impurities salt, free | impurities - | impurities salt, free | impurities - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| potency <20 μg per mL agglutination activity | potency <20 μg/mL per mL agglutination activity | potency <0.1 μg per mL agglutination activity | potency - |
| conjugate FITC conjugate | conjugate - | conjugate - | conjugate FITC conjugate |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Pisum sativum (pea)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?