Key Documents
65044A
Sigma-Aldrich
Hemacolor® Solution I
HARLECO® Fixative for fast staining in hematology and cytology
Synonim(y):
Hematology Stain
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116121
Numer indeksu EC:
200-659-6
ciśnienie pary
128 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
tw
64.5 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
temp. przejścia
flash point 9.7 °C
gęstość
0.792 g/cm3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
HARLECO® Fixative for fast staining in hematology and cytology
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
May also be used as a fixative for all Wright and Wright-Giemsa staining protocols.
Komponenty
Replacement for methanol fixative component of the Hemacolor® Stain Set.
Komentarz do analizy
Evaporation Number: 1.9
Informacje prawne
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup