The concentration of this product is listed in the corresponding Safety Data Sheet as follows:
"OmniPur® 10X MOPS (200 mM MOPS, 50 mM Sodium Acetate, 10 mM EDTA, 0.1% DEPC"
6350-OP
MOPS
OmniPur® Grade, 10X Concentrate solution
Formularz
solution
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
kolor
clear to haze-free colorless
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Specyfikacje:
DNaza: Nie wykryto
Proteaza: Nie wykryto
RNaza: Nie wykryto
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie nadaje się do leków, żywności ani użytku domowego.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
-
What is the concentration of the solution, in Molar or mM ?